Få mere at vide
Sampling Systems™ Pincet i rustfrit stål
Artikelnummer. 17932102 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
400 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17932102 400 mm
1 options
Artikelnummer. 17932102 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A394400
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Pincet i rustfrit stål, der er ideel til en række applikationer på tværs af en lang række industrier, herunder farmaceutiske. De er ideelle til håndtering af små genstande såsom servietter og hætteglas og er lavet af rustfrit stål af medicinsk kvalitet.
  • Fremstillet af 304 rustfrit stål
  • Fås i en række forskellige længder
  • Robust design
  • Nyttig til håndtering af indviklede genstande såsom væv
Tekniske data
Produkttype Pincet
Længde (engelsk) 15,7 tommer
Længde (metrisk) 400 mm
Materiale Rustfrit stål (304)
Mængde 1 pincet/C.
Sterilitet Ikke-steril
Stil Standard
Tip stil Savtakket