Få mere at vide
Sampling Systems™ Pincet i rustfrit stål
Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
100 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Poleret finish
- To størrelser tilgængelige
- Fremstillet af hygiejnisk 304 rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål (304) |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Produkttype | Pincet |
| Til brug med (applikation) | Generel laboratoriebrug |