Få mere at vide
Cole-Parmer™ Pincet i rustfrit stål
Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
11,43 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fint udformet pincet i rustfrit stål
- Har håndforarbejdede punkter for nøjagtighed og fremragende spidshårdhed
- Antirefleksfinish reducerer øjenbelastningen
- Anti-magnetisk, anti-syre og syrefast
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Spate Tip |
| Længde (engelsk) | 4,75 tommer. |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 11,43 cm |
| Produkttype | Pincet |
| Type | Lige pincet |
| Sterilitet | Steril |