Få mere at vide
Zwiebel™ Pincet i rustfrit stål
Artikelnummer. 11788214
Længde (metrisk):
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11788214
Brand: Zwiebel™ PBI2812K
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til at håndtere E/F vægtklasser fra 1g til 200g
  • Ikke-magnetisk
  • Tekniske data
    Tip stil Antimagnetisk med PVC-belægning
    nr. pr. pakke Pakke m. 1 stk.
    Materiale Rustfrit stål
    Længde (metrisk) 200 mm
    Til brug med (applikation) Håndtering af vægte på 100g til 2kg
    Type Pincet