Få mere at vide
Schuett Biotec™ Vendbar i rustfrit stål
Artikelnummer. 10334181
Skift visning
Diameter (metrisk):
160 mm
Højde (metrisk):
45 mm
70 mm
Type:
Drejelig
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Type Pakningsstørrelse
10334181 160 mm 70 mm Drejelig Hver
10292911 160 mm 45 mm Drejelig Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10334181 Leverandør Schuett Biotec™ Leverandørnr. 3361252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14615.53 DKK
    3723.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 10891.59 DKK
    74% Slukket
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Type Drejelig
Til brug med (udstyr) Petriskåle Petriturn-Mplus
Højde (metrisk) 70 mm
Diameter (metrisk) 160 mm