Få mere at vide
Hamilton™ Rustfrit stålrør med skåret ende
Oversigt:
11 Måler
15 måler
19 Måler
20 måler
21 Måler
22 Måler
31 Måler
32 Måler
33 Måler
Måler: 26
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Description
- Sælges i centimeter
- Klippet i længden uden yderligere rengøring eller forarbejdning
Specifications
Specifications
| Type | Klip ende |
| Oversigt | 15 måler |
| Materiale | Rustfrit stål |