Få mere at vide
Hamilton™ Rustfrit stålrør med skåret ende
Artikelnummer. 11548803
Oversigt:
11 Måler
15 måler
19 Måler
20 måler
21 Måler
22 Måler
31 Måler
32 Måler
33 Måler
Måler: 26
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 11548803
Brand: Hamilton™ 21015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rå slange skåret i længden.
  • Sælges i centimeter
  • Klippet i længden uden yderligere rengøring eller forarbejdning
Tekniske data
Type Klip ende
Oversigt 15 måler
Materiale Rustfrit stål