Få mere at vide
Bochem™ Rustfrit stålrør Clips
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
14 mm
25 mm
29 mm
33 mm
Beskrivelse
- Fremstillet af rustfrit stål
- Anvendes med slange
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Slangeclips |