Få mere at vide
Azpack™ Unex™ Tubing Clips
Artikelnummer. 11338103
Diameter (metrisk):
10 til 14 mm
13 til 17 mm
14 til 19 mm
18 til 22 mm
21 til 25 mm
26 til 30 mm
28 til 33 mm
8 til 10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 11338103
Brand: Azpack™ 11338103
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Twist nut to constrict and release tubing. Azpack™ Stainless Steel Tubing Clips are designed to distribute and apply pressure evenly.
  • Stainless steel
  • Double-banded ring for even pressure
  • Nut and bolt included to apply proper compression
Tekniske data
Type Tubing Clamp
Materiale Stainless Steel (H10 304, A2)
Inkluderer Tightening bolt
Diameter (metrisk) 28 til 33 mm
Kæbe type Double-banded Ring