Få mere at vide
Azpack™ Unex™ Tubing Clips
Diameter (metrisk):
10 til 14 mm
13 til 17 mm
14 til 19 mm
18 til 22 mm
21 til 25 mm
26 til 30 mm
28 til 33 mm
8 til 10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Stainless steel
- Double-banded ring for even pressure
- Nut and bolt included to apply proper compression
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Tubing Clamp |
| Materiale | Stainless Steel (H10 304, A2) |
| Inkluderer | Tightening bolt |
| Diameter (metrisk) | 21 til 25 mm |
| Kæbe type | Double-banded Ring |