Få mere at vide
VACUUBRAND™ Rustfrit stålrør
Shop alle Vacuubrand produkter
Samlet længde (metrisk):
147 cm
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 16 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 147 cm |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Produkttype | Slanger |