Få mere at vide
Agencinox™ Vogne i rustfrit stål
Artikelnummer. 11789493
Skift visning
Dimensioner (L x B):
600 x 400 mm
600 x 430 mm
750 x 500 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
11789493 600 x 400 mm
11769503 600 x 430 mm
11789503 750 x 500 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11789493 Leverandør Agencinox™ Leverandørnr. 4212M
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse vogne til en række forskellige formål. Agencinox™ Rustfri stålvogne er lavet af 18/10 rustfrit stål med blank poleret finish.
  • Kraftig struktur
  • Nem rengøring
  • Med 2 håndtag, formede bakker
  • Ramme: 18/10 rustfrit stålrør diam. 25 mm
  • Hjul diam. 75 mm
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 600 x 400 mm
Produkttype Vogn
Inkluderer Hylder
Bæreevne (metrisk) 100 kg
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 2