Få mere at vide
Stainless Steel Trolleys
Artikelnummer. p-8000405
Encompass
Dimensioner (L x B x H):
587 x 375 x 820 mm
902 x 457 x 927 mm
1050 x 558 x 948 mm
Antal hylder:
2
3
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12325709
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Deep pressed, rounded cornered, stainless steel shelves. Sound deadening pads below each tray minimise rattle. Strong, welded rigid construction. Easy mobility. Hygienic design, reduces dirt traps and facilitates cleaning. Available in three sizes and with either two or three tiers.
Tekniske data
Produkttype Stainless Steel Cart
Dybde (metrisk) 375 mm
Oversigt Hygienic
Dimensioner (L x B x H) 587 x 375 x 820 mm
Til brug med (applikation) Reduces dirt traps and facilitates cleaning
Højde (metrisk) 820 mm
Materiale Stainless Steel
Antal hylder 2
Hyldemateriale Stainless Steel
Bredde (metrisk) 587 mm
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.