Få mere at vide
Stainless Steel Trolleys
Artikelnummer. 12385699
Encompass
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
587 x 375 x 820 mm
902 x 457 x 927 mm
1050 x 558 x 948 mm
Antal hylder:
2
3
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Antal hylder unitSize
12385699 1050 x 558 x 948 mm 2 Hver
12325709 587 x 375 x 820 mm 2 Hver
12305709 902 x 457 x 927 mm 2 Hver
12395699 1050 x 558 x 948 mm 3 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12385699 Lieferant Brand Not Defined Lieferanten-Nr. BO7Q25/H
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Deep pressed, rounded cornered, stainless steel shelves. Sound deadening pads below each tray minimise rattle. Strong, welded rigid construction. Easy mobility. Hygienic design, reduces dirt traps and facilitates cleaning. Available in three sizes and with either two or three tiers.
Spezifikation
Produkttype Stainless Steel Cart
Dybde (metrisk) 558 mm
Oversigt Hygienic
Dimensioner (L x B x H) 1050 x 558 x 948 mm
Til brug med (applikation) Reduces dirt traps and facilitates cleaning
Højde (metrisk) 948 mm
Materiale Stainless Steel
Antal hylder 2
Hyldemateriale Stainless Steel
Bredde (metrisk) 1050 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.