Få mere at vide
Stainless Steel Trolleys
Artikelnummer. 12305709
Encompass
Dimensioner (L x B x H):
587 x 375 x 820 mm
902 x 457 x 927 mm
1050 x 558 x 948 mm
Antal hylder:
2
3
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12305709
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Deep pressed, rounded cornered, stainless steel shelves. Sound deadening pads below each tray minimise rattle. Strong, welded rigid construction. Easy mobility. Hygienic design, reduces dirt traps and facilitates cleaning. Available in three sizes and with either two or three tiers.
Tekniske data
Produkttype Stainless Steel Cart
Dybde (metrisk) 457 mm
Oversigt Hygienic
Dimensioner (L x B x H) 902 x 457 x 927 mm
Til brug med (applikation) Reduces dirt traps and facilitates cleaning
Højde (metrisk) 927 mm
Materiale Stainless Steel
Antal hylder 2
Hyldemateriale Stainless Steel
Bredde (metrisk) 902 mm
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.