Få mere at vide
Gilac™ Rustfri stålvogn til store volumenbeholdere
Artikelnummer. 17998461
Skift visning
Til brug med (udstyr):
100 L beholder
170 L beholder
170 l halvcirkelformet beholder
220 L Container
220 L halvcirkelformet beholder
310 L Container
500 L Container
75 L halvcirkelformet beholder
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17998461 170 l halvcirkelformet beholder
17938721 75 L halvcirkelformet beholder
17978641 100 L beholder
17918661 170 L beholder
17988641 220 L Container
17958941 220 L halvcirkelformet beholder
17958441 310 L Container
17958741 500 L Container
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17998461 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G194795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12337.50 DKK
    8940.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 3397.11 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Rustfri stålvogn til store volumenbeholdere gør det lettere at arbejde i brysthøjde. Udstyret med 125 mm diameter hjul i hvid PA (2 faste og 2 drejelige med bremser).
  • Vogn udstyret med 125 mm diameter hjul i hvid PA (2 faste og 2 drejelige med bremser).
  • Rustfrit stål anbefales i fugtige omgivelser (ingen skader på lejer, selv i nærværelse af vand).
  • Gør det lettere at arbejde i brysthøjde.
Tekniske data
Type Vogn
Holder Store volumenbeholdere
Bæreevne (metrisk) 100 kg
Materiale Rustfrit stål
Hjuldiameter (metrisk) 125 mm
Til brug med (udstyr) 170 l halvcirkelformet beholder
Højde (engelsk) 35,4 tommer
Højde (metrisk) 900 mm