Få mere at vide
Bochem™ Rullevogn i rustfrit stål
Artikelnummer. 12621915
Skift visning
Bæreevne (metrisk):
300 kg
Artikelnummer. Bæreevne (metrisk)
12621915 300 kg
1 options
Artikelnummer. 12621915 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 11418
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Produkttype Vogn
Dimensioner (L x B x H) 1000 x 650 x 850 mm (with wheel and handle)
Slutte Mat
Højde (metrisk) 850 mm
Længde (metrisk) 1000 mm
Bæreevne (metrisk) 300 kg
Materiale Rustfrit stål
Antal hjul 2
Bredde (metrisk) 650 mm