Få mere at vide
AMSTA Rostfritt Rustfri stålvogn med 4 hjul
Artikelnummer. p-200104598
Diameter (metrisk):
350 mm
400 mm
Artikelnummer. 11711776
Brand: AMSTA Rostfritt 5070830
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højkvalitets vogn i rustfrit stål, fås i forskellige størrelser.
  • Kvalitet
  • Usynlige svejsesømme
  • Farmaceutisk kvalitet finish
  • Bæredygtig produktion
  • Fremstillet i Sverige
  • To hjul med bremser og to hjul uden
Tekniske data
Type Tromme Dolly
Holder 1 tromle (20 til 55 gal.)
Bæreevne (engelsk) 264.6 lb.
Bæreevne (metrisk) 120 kg
Materiale Stål
Farve Sølv
Diameter (metrisk) 350 mm
Vægt (metrisk) 5.0 kg