Få mere at vide
AMSTA Rostfritt Rustfri stålvogn med 4 hjul
Artikelnummer. 11711786
Skift visning
Diameter (metrisk):
350 mm
400 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
11711786 400 mm
11711776 350 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11711786 Leverandør AMSTA Rostfritt Leverandørnr. 5070850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1960.00 DKK
    1858.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 101.69 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Højkvalitets vogn i rustfrit stål, fås i forskellige størrelser.
  • Kvalitet
  • Usynlige svejsesømme
  • Farmaceutisk kvalitet finish
  • Bæredygtig produktion
  • Fremstillet i Sverige
  • To hjul med bremser og to hjul uden
Tekniske data
Type Tromme Dolly
Holder 1 tromle (20 til 55 gal.)
Bæreevne (engelsk) 264.6 lb.
Bæreevne (metrisk) 120 kg
Materiale Stål
Farve Sølv
Diameter (metrisk) 400 mm