Få mere at vide
AMSTA Rostfritt Rustfri stålvogn med 4 hjul
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11711776
Skift visning
Diameter (metrisk):
350 mm
400 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
11711776 350 mm
11711786 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11711776 Leverandør AMSTA Rostfritt Leverandørnr. 5070830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1445.00 DKK
    1366.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 78.34 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højkvalitets vogn i rustfrit stål, fås i forskellige størrelser.
  • Kvalitet
  • Usynlige svejsesømme
  • Farmaceutisk kvalitet finish
  • Bæredygtig produktion
  • Fremstillet i Sverige
  • To hjul med bremser og to hjul uden
Tekniske data
Type Tromme Dolly
Holder 1 tromle (20 til 55 gal.)
Bæreevne (engelsk) 264.6 lb.
Bæreevne (metrisk) 120 kg
Materiale Stål
Farve Sølv
Diameter (metrisk) 350 mm
Vægt (metrisk) 5.0 kg