Få mere at vide
R&L Enterprises™ Rektangulære retortstativbaser
Artikelnummer. p-8012543 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk) base:
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11779593
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende mulighed for at understøtte retortstande i laboratoriet. R&L Enterprises™ Rektangulære retortstativbaser er fremstillet af hvidt akrylbehandlet stål.
  • Uden stang
  • Monteret med gummifødder
  • Hul med gevind M10 i midten af den ene kortside
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) base 160 mm
Bredde (metrisk) base 100 mm
Inkluderer Med gummifødder
Produkttype Stativplade