Få mere at vide
R&L Enterprises™ Rektangulære retortstativbaser
Artikelnummer. 11715396 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk) base:
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) base Pakningsstørrelse
11715396 315 mm Hver
11779593 160 mm Hver
11795376 200 mm Hver
11705386 250 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11715396
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende mulighed for at understøtte retortstande i laboratoriet. R&L Enterprises™ Rektangulære retortstativbaser er fremstillet af hvidt akrylbehandlet stål.
  • Uden stang
  • Monteret med gummifødder
  • Hul med gevind M10 i midten af den ene kortside
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) base 315 mm
Bredde (metrisk) base 200 mm
Inkluderer Med gummifødder
Produkttype Stativplade