Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfri stål Trasnport-beholder - syrebestandig uden skørtbånd, med låg
Description
- Højeste kvalitet i rustfrit stål.
- Syrebestandigt 316L/1,4404.
- Lige cylindrisk beholder i højpoleret finish med stilfuldt design.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Spand |
| Kapacitet (metrisk) | 25 l |
| Farve | Sølv |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |