Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfri stål Trasnport-beholder - syrebestandig uden skørtbånd, med låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30284948
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30284948 100 l
30284936 20 l
30285004 25 l
30284912 30 l
30284962 50 l
30284895 75 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30284948 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 516091001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5880.00 DKK
    5411.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 468.77 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Transportbeholder af højeste kvalitet i rustfrit stål – syrefast. Fremstillet af 1 mm rustfrit stål (EN1.4404). Beregnet til antibiotika, vacciner, kemikalier og væsker. Fremstillet i Sverige.
  • Højeste kvalitet i rustfrit stål.
  • Syrebestandigt 316L/1,4404.
  • Lige cylindrisk beholder i højpoleret finish med stilfuldt design.
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 100 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål (316L)