Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfrit stål transporttrykflaske
Artikelnummer. 30285058
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
15 l
20 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30285058 10 l
30284896 15 l
30284910 20 l
30284876 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30285058 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 50633101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3505.00 DKK
    3224.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 280.49 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Transportflaske af højeste kvalitet i rustfrit stål. Fremstillet i Sverige.
  • Rustfrit stål 304 / 1.4301
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 10 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål