Få mere at vide
Amsta Rostfritt Transportflaske i rustfrit stål - Syrefast mælkedåse med låg
Artikelnummer. 30284958
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30284958 5 L
1 options
Artikelnummer. 30284958 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 5163151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19635.00 DKK
    18084.69 DKK / Pakke med 10
    Spare 1550.31 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Transportkolbe af højeste kvalitet i rustfrit stål - syrefast. Fremstillet af 1 mm rustfrit stål (EN1.4404). Beregnet til antibiotika. Vacciner. kemikalier og væsker. Fremstillet i Sverige.
  • Højeste kvalitet i rustfrit stål.
  • Syrebestandigt 316L/1,4404.
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 5 L
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål (316L)