Få mere at vide
Amsta Rostfritt Stainless Steel Transport Flask - Acid Proof Churn with Lid
Kapacitet (metrisk):
8 l
10 l
Beskrivelse
- Highest quality in stainless steel.
- Acid proof 316L/1.4404.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pail |
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| Farve | Silver |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |