Få mere at vide
Amsta Rostfritt Transportflaske i rustfrit stål - Syrefast kærne med låg
Artikelnummer. 30285000
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 l
10 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30285000 10 l
30284968 8 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30285000 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 51632101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35430.00 DKK
    32633.02 DKK / Pakke med 10
    Spare 2796.98 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Transportkolbe af højeste kvalitet i rustfrit stål - syrefast. Fremstillet af 1 mm rustfrit stål (EN1.4404). Beregnet til antibiotika, vacciner, kemikalier og væsker. Fremstillet i Sverige.
  • Højeste kvalitet i rustfrit stål.
  • Syrebestandigt 316L/1,4404.
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 10 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål (316L)