Få mere at vide
Amsta Rostfritt Transportbeholder i rustfrit stål uden skørtbånd, med låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30284974
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30284974 100 l
30285029 20 l
30284977 25 l
30284986 30 l
30284971 50 l
30284869 75 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30284974 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 506091001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4490.00 DKK
    4133.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 356.04 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Transportcontainer af højeste kvalitet i rustfrit stål. Fremstillet i Sverige.
  • Rustfrit stål 304 / 1.4301
  • Lige cylindrisk beholder i højpoleret finish med stilfuldt design.
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 100 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål