Få mere at vide
Amsta Rostfritt Transportbeholder i rustfrit stål med skørtbånd, uden låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30285041
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
150 l
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30285041 100 l
30284866 150 l
30285053 20 l
30284982 25 l
30284985 30 l
30284992 50 l
30284860 75 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30285041 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 506081000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3990.00 DKK
    3670.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 319.34 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Transportcontainer af højeste kvalitet i rustfrit stål. Fremstillet i Sverige.
  • Rustfrit stål 304 / 1.4301
  • Lige cylindrisk beholder i højpoleret finish med stilfuldt design.
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 100 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål