Få mere at vide
Amsta Rostfritt Transportbeholder i rustfrit stål - syrebestandig uden skørtbånd, uden låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30284916
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30284916 100 l
30285063 20 l
30285040 25 l
30284999 30 l
30285017 50 l
30284878 75 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30284916 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 516091000
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Transportbeholder af højeste kvalitet i rustfrit stål – syrefast. Fremstillet af 1 mm rustfrit stål (EN1.4404). Beregnet til antibiotika, vacciner, kemikalier og væsker. Fremstillet i Sverige.
  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
  • Straight cylindrical vessel in highly polished finish with stylish design.
Tekniske data
Produkttype Pail
Kapacitet (metrisk) 100 l
Farve Silver
Materiale Stainless Steel (316L)