Få mere at vide
Amsta Rostfritt Transportbeholder i rustfrit stål - syrefast med skørtbånd, uden låg
Artikelnummer. 30285051
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
150 l
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30285051 100 l
30284961 150 l
30285037 20 l
30284993 25 l
30285003 30 l
30285014 50 l
30285035 75 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30285051 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 516081000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5230.00 DKK
    4813.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 416.37 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Transportbeholder af højeste kvalitet i rustfrit stål – syrefast. Fremstillet af 1 mm rustfrit stål (EN1.4404). Beregnet til antibiotika, vacciner, kemikalier og væsker. Fremstillet i Sverige.
  • Højeste kvalitet i rustfrit stål.
  • Syrebestandigt 316L/1,4404.
  • Lige cylindrisk beholder i højpoleret finish med stilfuldt design.
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 100 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål (316L)