Få mere at vide
Amsta Rostfritt Transportbeholder i rustfrit stål - syrefast, med skørt, med låg
Beskrivelse
- Højeste kvalitet i rustfrit stål.
- Syrebestandigt 316L/1,4404.
- Lige cylindrisk beholder i højpoleret finish med stilfuldt design.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spand |
| Kapacitet (metrisk) | 75 l |
| Farve | Sølv |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |