Få mere at vide
Amsta Rostfritt Transportbeholder i rustfrit stål - syrefast, med skørt, med låg
Beskrivelse
- Highest quality in stainless steel.
- Acid proof 316L/1.4404.
- Straight cylindrical vessel in highly polished finish with stylish design.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pail |
| Kapacitet (metrisk) | 100 l |
| Farve | Silver |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |