Få mere at vide
Amsta Rostfritt Transportbeholder i rustfrit stål - syrefast, med skørt, med låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30284996
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 l
75 l
100 l
150 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30284996 100 l
30284923 150 l
30284931 20 l
30285060 75 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30284996 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 516081001
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Transportbeholder af højeste kvalitet i rustfrit stål – syrefast. Fremstillet af 1 mm rustfrit stål (EN1.4404). Beregnet til antibiotika, vacciner, kemikalier og væsker. Fremstillet i Sverige.
  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
  • Straight cylindrical vessel in highly polished finish with stylish design.
Tekniske data
Produkttype Pail
Kapacitet (metrisk) 100 l
Farve Silver
Materiale Stainless Steel (316L)