Få mere at vide
asecos™ Transportbeholder i rustfrit stål
Artikelnummer. 17856386 Shop alle asecos produkter
Vægt (metrisk):
2 kg
2,2 kg
2,75 kg
3,3 kg
3,8 kg
Artikelnummer. 17856386
Brand: asecos™ 40089
Transportbeholderen i rustfrit stål er ideel til sikker transport af flydende stoffer i emballagegruppe I, II og III.
  • inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til indholdsmærkning, med aluminiumsskruelåg, ventilationsventil, NBR-tætninger og fleksibelt plastafløbsrør (Ø ca. 20 mm)
  • FN-godkendelse for emballagegruppe I, II og III
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Farve Grå
Materiale Rustfrit stål
Bredde (engelsk) 12,13 tommer.
Bredde (metrisk) 308.00 mm
Højde (engelsk) 8,50 tommer.
Højde (metrisk) 216.00 mm
Vægt (engelsk) 7.28 lb.
Vægt (metrisk) 3,3 kg