Få mere at vide
asecos™ Transportbeholder i rustfrit stål
Artikelnummer. 17836476 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
2 kg
2,2 kg
2,75 kg
3,3 kg
3,8 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk)
17836476 2,75 kg
17806556 2 kg
17816556 2,2 kg
17856386 3,3 kg
17886366 3,8 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17836476 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 36480
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Transportbeholderen i rustfrit stål er ideel til sikker transport af flydende stoffer i emballagegruppe I, II og III.
  • inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til indholdsmærkning, med aluminiumsskruelåg, ventilationsventil, NBR-tætninger og fleksibelt plastafløbsrør (Ø ca. 20 mm)
  • FN-godkendelse for emballagegruppe I, II og III
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Farve Grå
Til brug med (applikation) Sikker opbevaring og transport
Materiale Rustfrit stål
Mængde 1
Bredde (engelsk) 6,69 tommer.
Bredde (metrisk) 170.00 mm
Højde (engelsk) 11,02 tommer.
Højde (metrisk) 280.00 mm
Vægt (engelsk) 6.06 lb.
Vægt (metrisk) 2,75 kg