Få mere at vide
asecos™ Transportbeholder i rustfrit stål
Transportbeholderen i rustfrit stål er ideel til sikker transport af flydende stoffer i emballagegruppe I, II og III.
Brand: asecos™ 40088
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til indholdsmærkning, med aluminiumsskruelåg, ventilationsventil, NBR-tætninger og fleksibelt plastafløbsrør (Ø ca. 20 mm)
- FN-godkendelse for emballagegruppe I, II og III
- Rustfrit stål
Tekniske data
2,6 gal. | |
Grå | |
9,61 tommer. | |
7,32 tommer. | |
4.85 lb. |
10 L | |
Rustfrit stål | |
244.00 mm | |
186.00 mm | |
2.2 kg |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
asecos™ Transportbeholder i rustfrit stål > Vægt: 2,2 kg
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion