Få mere at vide
asecos™ Transportbeholder i rustfrit stål
Transportbeholderen i rustfrit stål er ideel til sikker transport af flydende stoffer i emballagegruppe I, II og III.
Brand:  asecos™ 40087
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17806556
  • Ring for pris / Hver
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Se alternative produkter »
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til indholdsmærkning, med aluminiumsskruelåg, ventilationsventil, NBR-tætninger og fleksibelt plastafløbsrør (Ø ca. 20 mm)
  • FN-godkendelse for emballagegruppe I, II og III
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
1,3 gal.
Grå
9,61 tommer.
4,49 tommer.
4.41 lb.
5 L
Rustfrit stål
244.00 mm
114.00 mm
2 kg
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
asecos™ Transportbeholder i rustfrit stål > Vægt: 2 kg