Få mere at vide
Amsta Rostfritt Transportflaske i rustfrit stål med låg
Artikelnummer. 30284945
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 l
5 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30284945 3 l
30284885 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30284945 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 5063131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1465.00 DKK
    1346.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 118.35 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Transportflaske af højeste kvalitet i rustfrit stål. Fremstillet i Sverige.
  • Rustfrit stål 304 / 1.4301
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 3 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål