Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfri stål transportflaske-omrøring med låg
Artikelnummer. 30285052
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 l
30 l
40 l
50 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30285052 30 l
30284938 25 l
30284932 40 l
30285042 50 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30285052 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 50610301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5100.00 DKK
    4690.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 409.47 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Transportflaske af højeste kvalitet i rustfrit stål. Fremstillet i Sverige.
  • Rustfrit stål 304 / 1.4301
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 30 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål