Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfri stål transportflaske-omrøring med låg
Artikelnummer. 30285050
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 l
10 l
15 l
20 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30285050 8 l
30284863 10 l
30285047 15 l
30284967 20 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30285050 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 5063281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27060.00 DKK
    24926.14 DKK / Pakke med 10
    Spare 2133.86 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Transportflaske af højeste kvalitet i rustfrit stål. Fremstillet i Sverige.
  • Rustfrit stål 304 / 1.4301
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 8 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål