Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfri stål transportflaske-omrøring med låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30284863
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 l
10 l
15 l
20 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30284863 10 l
30285047 15 l
30284967 20 l
30285050 8 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30284863 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 50632101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2715.00 DKK
    2492.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 222.39 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Transportflaske af højeste kvalitet i rustfrit stål. Fremstillet i Sverige.
  • Rustfrit stål 304 / 1.4301
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 10 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål