Få mere at vide
Bochem™ Værktøjstang i rustfrit stål
Artikelnummer. 10536571
Længde (metrisk):
160 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10536571
Brand: Bochem™ 1700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse pincet muliggør præcisionsbevægelse via selvspændende egenskaber og har en skarp spids og en bøjet stil.
Selvspændende, skarpe, bøjede pincet. Bochem™ Værktøjstang i rustfrit stål er konstrueret af rustfrit stål med et plastikhåndtag.
  • Skarp spids
  • Bent
  • Plasthåndtag
  • Selvspændende
Tekniske data
Tip stil Skarp, bøjet form
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 160 mm
Produkttype Pincet
Mængde (antal pr. sag) 10/pakke
Type Værktøjstang
Stil Selvspændende