Få mere at vide
Bochem™ Vævstang i rustfrit stål
Artikelnummer. 10098140
Artikelnummer. 10098140 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 1153
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Fremstillet af rustfrit stål. BOCHEM™ Vævstænger i rustfrit stål tjener en række forskellige laboratorieanvendelser.
  • Rustfri stålkonstruktion
  • Runde spidser
Tekniske data
Produkttype Pincet, væv
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Tænder
Mængde Pakke m. 1 stk.
Tænder tæller 1 x 2
Længde (metrisk) 160 mm