Få mere at vide
Amsta Rostfritt Stainless Steel Thermo Flasks Insulated With Lid
Kapacitet (metrisk):
1,5 l
3 l
5 l
10 l
Beskrivelse
- Stainless steel 304 /1.4301
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pail |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 l |
| Farve | Silver |
| Materiale | Stainless Steel |