Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfri stålflasker Thermo isoleret med låg
Artikelnummer. 30284883
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,5 l
3 l
5 l
10 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30284883 1,5 l
30284990 10 l
30285059 3 l
30284903 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30284883 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 506801,51
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23445.00 DKK
    21591.21 DKK / Pakke med 10
    Spare 1853.79 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Termokolbe af højeste kvalitet i rustfrit stål. Fremstillet i Sverige.
  • Rustfrit stål 304 / 1.4301
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 1,5 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål