Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfri stålflaske Thermo med hane og højt skørtebånd til servering
Artikelnummer. 30285021
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 l
5 l
10 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30285021 10 l
30285013 3 l
30284858 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30285021 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 509680101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62005.00 DKK
    57118.98 DKK / Pakke med 10
    Spare 4886.02 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Termoflaske af rustfrit stål af højeste kvalitet. Fremstillet i Sverige.
  • Rustfrit stål 304 / 1.4301
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 10 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål