Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfri stålflaske Thermo isoleret med låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30284865
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 l
15 l
20 l
25 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30284865 10 l
30285022 15 l
30284894 20 l
30284925 25 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30284865 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 50675101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4640.00 DKK
    4270.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 369.51 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Termoflaske af højeste kvalitet i rustfrit stål. Fremstillet i Sverige.
  • Rustfrit stål 304 / 1.4301
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 10 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål