Få mere at vide
UVP Rustfrit stål TFML-40 Model Transilluminator
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Høj ydeevne 2UV Transilluminator |
| Filtreringsområde (metrisk) | 200 x 400 mm |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Størrelse (metrisk) filter | 200 x 400 mm |
| Model- | TFML-40 |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Intensitet | Ental |
| Bølgelængde | 302/365 nm |
| Belysningstype | 2UV Bordplade |