Få mere at vide
Bochem™ Testrørsstativ i rustfrit stål
Artikelnummer. 10604612
Form:
Rektangulær
Rund
Z-formet
Højde (metrisk):
85 mm
90 mm
165 mm
Artikelnummer. 10604612
Brand: Bochem™ 8290
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Transporter dine reagensglas sikkert med Bochem™ Testrørsstativ i rustfrit stål.
  • Rektangulær
  • Højde: 90 mm
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Holder Rør (13 mm)
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Stillinger 50
Form Z-formet
nr. pr. pakke 1 hver
Mængde 1 hver
Dimensioner (L x B) 50 x 165mm
Længde (metrisk) 50 mm
Højde (metrisk) 85 mm
Diameter (metrisk) åbning 13 mm